Stampa…
1,8-Octanediol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 1,8-Dihydroxy octane
O0024-25G O0024-500G O0024-100G
TCIAO0024-25GEA 41 EUR
TCIAO0024-25G TCIAO0024-500G TCIAO0024-100G
1,8-Octanediol ≥99.0% (by GC)
1,8-Octanediol
Formula: C₈H₁₈O₂
Peso molecolare: 146,23 g/mol
Punto di ebollizione: 166°C
Punto di fusione: 58…61 °C
Densità: 0,941 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002989
CAS Number: 629-41-4
EINECS: 211-090-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f57cb98eee864cc03092493255716ffa5f8614ce&vid=d9d13664af550c9e86eea2345f5b9e71612bd14a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency