Stampa…
1,6-Hexanediol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Hexamethylene glycol, 1,6-Dihydroxy hexane
H0099-25G H0099-500G
TCIAH0099-25GEA 17 EUR
TCIAH0099-25G TCIAH0099-500G
1,6-Hexanediol ≥97.0% (by GC)
1,6-Hexanediol
Formula: C₆H₁₄O₂
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 39…42 °C
Densità: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002985
CAS Number: 629-11-8
EINECS: 211-074-0
Merck Index: 14,04690
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313de57858f6aaf22c7dff14d5ab6875c7995330&vid=976c32f1e616e319797dbbe177b0c57498a01c18&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity