Stampa…
1,5-Pentandiolo ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0050-25G P0050-500G
TCIAP0050-25GEA 16 EUR
TCIAP0050-25G TCIAP0050-500G
1,5-Pentandiolo ≥97.0% (by GC)
1,5-Pentandiolo
Formula: C₅H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 239°C
Punto di fusione: –16 °C
Densità: 0,9941 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 135°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002978
CAS Number: 111-29-5
EINECS: 203-854-4
Merck Index: 14,07117
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ece8ab9060d0d7b00fb9e681b7ae7509d9adf33&vid=bf4ac7ba7ea9c422434ff51e9a1b334c7c84c9d9&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %