Stampa…
1,3-Propandiolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0486-25G P0486-500G P0486-100G
TCIAP0486-25GEA 18 EUR
TCIAP0486-25G TCIAP0486-500G TCIAP0486-100G
1,3-Propandiolo ≥98.0% (by GC)
1,3-Propandiolo
Formula: HO(CH₂)₃OH
Punto di ebollizione: 214°C
Punto di fusione: –32 °C
Densità: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 74°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002949
CAS Number: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 14,09714
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a7363955f07cab3bfef1fd43027d3aa42893b8a&vid=3f075951cc0c100134ee17a06cca970f7421d13e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %