Stampa…
(±)-1,2-Pentanediol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: (±)-1,2-Dihydroxy pentane, 1,2-Pentanediol
P1178-25ML P1178-500ML
TCIAP1178-25MLEA 19 EUR
TCIAP1178-25ML TCIAP1178-500ML
(±)-1,2-Pentanediol ≥98.0% (by GC)
(±)-1,2-Pentanediol
Formula: C₅H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 210°C
Densità: 0,9802 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 104°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010736
CAS Number: 5343-92-0
EINECS: 226-285-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb275f85c973f605c8d0e05f8f20d7ebb3519157&vid=e4467ef18791111ad495c7a007c9d4ffec2e6f0c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %