Stampa…
Etilen glicole ≥99.5% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Glicole etilenico
E0105-25G E0105-500G
TCIAE0105-25GEA 16 EUR
TCIAE0105-25G TCIAE0105-500G
Etilen glicole ≥99.5% (by GC)
Etilen glicole
Formula: HOCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 62,07 g/mol
Punto di ebollizione: 196°C
Punto di fusione: –13°C
Densità: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002885
CAS Number: 107-21-1
EINECS: 203-473-3
REACH: 01-2119456816-28
Merck Index: 14,03798
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f4c9f22821b86612a45ea543a96bcc9bce991f02&vid=ac6801d3f1a132d01ff47f2546f78a07757fc8c4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %