Stampa…
1,10-Decanediol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
D0014-25G D0014-500G D0014-100G
TCIAD0014-25GEA 16 EUR
TCIAD0014-25G TCIAD0014-500G TCIAD0014-100G
1,10-Decanediol ≥97.0% (by GC)
1,10-Decanediol
Formula: C₁₀H₂₂O₂
Punto di ebollizione: 297 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 72 °C
Densità: 0,883 g/cm³ (80 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004749
CAS Number: 112-47-0
EINECS: 203-975-2
Merck Index: 14,02849
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3ba47b5ac061eeecaa6a3795b80f1c3a12c9bc3&vid=c7029b91d2fe6e0d125c6cc73e2f3619bf8acb99&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 72.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency