Stampa…
4-Heptanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Heptyl alcohol, Dipropylcarbinol
H0036-25ML H0036-100ML
TCIAH0036-25MLEA 45 EUR
TCIAH0036-25ML TCIAH0036-100ML
4-Heptanol ≥97.0% (by GC)
4-Heptanol
Formula: C₇H₁₆O
Peso molecolare: 116,2 g/mol
Punto di ebollizione: 155°C
Punto di fusione: -42°C
Densità: 0,8325 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 57°C
MDL Number: MFCD00021934
CAS Number: 589-55-9
EINECS: 209-651-7
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=793d664e05ae968313e16571b10ac0701655d091&vid=793d664e05ae968313e16571b10ac0701655d091&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %