Stampa…
3-Pentanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
P0057-25ML P0057-500ML
TCIAP0057-25MLEA 16 EUR
TCIAP0057-25ML TCIAP0057-500ML
3-Pentanol ≥98.0% (by GC)
3-Pentanol
Formula: C₅H₁₂O
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 116°C
Punto di fusione: –8°C
Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 34°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004574
CAS Number: 584-02-1
EINECS: 209-526-7
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07120
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e30be3fe3432a0ce8eb0bbd03c675997f89dca24&vid=343437884c2d676a15e65f339fdd108e12709f8a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %