Stampa…

(±)-3-Heptanol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 3-Heptyl alcohol, 3-Heptanol, Heptan-3-ol, Butylethylcarbinol, (±)-Ethyl butyl carbinol, (±)-Butyl ethyl carbinol, (±)-3-Hydroxy heptane

H0035-25ML H0035-500ML
TCIAH0035-25MLEA 49 EUR
TCIAH0035-25ML TCIAH0035-500ML
(±)-3-Heptanol ≥98.0% (by GC)
(±)-3-Heptanol
Formula: C₇H₁₆O
Peso molecolare: 116,2 g/mol
Punto di ebollizione: 156°C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 0,837 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 60°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004586
CAS Number: 589-82-2
EINECS: 209-661-1
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=748a61bdc580a5cb329259f9747bc9a151618835&vid=f74db19b9c6da94b8e88755f773e99ec750be3b1&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR