Stampa…

(±)-2-Undecanol ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE

Synonyms: Undecan-2-ol, (±)-Methyl nonyl carbinol, (±)-2-Hydroxy undecane, (±)-Nonyl methyl carbinol, 2-Undecanol

U0027-25ML U0027-5ML
TCIAU0027-25MLEA 52 EUR
TCIAU0027-25ML TCIAU0027-5ML
(±)-2-Undecanol ≥98.0% (by GC)
(±)-2-Undecanol
Formula: C₁₁H₂₄O
Peso molecolare: 172,31 g/mol
Punto di ebollizione: 228°C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 113°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021958
CAS Number: 1653-30-1
EINECS: 216-722-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37620d438f4a09140b492f5fd7ee167d654e0a25&vid=dab976921e9631af4e6a5f316d00e9eb8e458459&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR