Stampa…
2-Propanolo ≥99.5% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: IPA, Alcool isopropilico
I0163-25ML I0163-500ML
TCIAI0163-25MLEA 16 EUR
TCIAI0163-25ML TCIAI0163-500ML
2-Propanolo ≥99.5% (by GC)
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 82°C
Punto di fusione: -89
Flash Pt: 15°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 14,05208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e806821deef8407f9c98ddd1fc394f264b5ffc&vid=4ca18041ba1d57f6bb04959992492f9e0b4e10c0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %