Stampa…
(±)-2-Nonanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: (±)-Heptyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy nonane, (±)-Methyl heptyl carbinol
N0334-25ML N0334-500ML
TCIAN0334-25MLEA 25 EUR
TCIAN0334-25ML TCIAN0334-500ML
(±)-2-Nonanol ≥98.0% (by GC)
(±)-2-Nonanol
Formula: C₉H₂₀O
Peso molecolare: 144,26 g/mol
Punto di ebollizione: 198°C
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 0,831 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004593
CAS Number: 628-99-9
EINECS: 211-065-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb2a5d2bb440151136871a58f077fdb64a8a555d&vid=a8ca8471a3265d4b62330c7d85df69b2ae07d895&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %