Stampa…

1-Undecanol ≥99.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: 1-Undecyl alcohol, Undecyl alcohol, Undecan-1-ol, Decyl carbinol, 1-Hydroxy undecane

U0005-25ML U0005-500ML U0005-100ML
TCIAU0005-25MLEA 17 EUR
TCIAU0005-25ML TCIAU0005-500ML TCIAU0005-100ML
1-Undecanol ≥99.0% (by GC)
1-Undecanol
Formula: C₁₁H₂₄O
Peso molecolare: 172,31 g/mol
Punto di ebollizione: 147°C
Punto di fusione: 13…15 °C
Densità: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 127°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004751
CAS Number: 112-42-5
EINECS: 203-970-5
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82ac00bb71f5ceeb2c65d027aeaea8493bc7e480&vid=f49ee5fa6242483470ce8743cf780680c9476395&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR