Stampa…
1-Propanolo ≥99.5% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P0491-25ML P0491-500ML
TCIAP0491-25MLEA 16 EUR
TCIAP0491-25ML TCIAP0491-500ML
1-Propanolo ≥99.5% (by GC)
1-Propanolo
Formula: H₃CCH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 97°C
Punto di fusione: –127°C
Densità: 0,8053 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 25°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002941
CAS Number: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cca66fc383e6fa7ab6af60af3cf1fc6637d20762&vid=ba92ee5c5665d4aca93c03b6403a524a81a3b7cd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Density (20deg.C) 0.8010 to 0.8060 g/mL
Water max. 0.2 %