Stampa…
1-Pentanolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
P0055-25ML P0055-500ML
TCIAP0055-25MLEA 16 EUR
TCIAP0055-25ML TCIAP0055-500ML
1-Pentanolo ≥99.0% (by GC)
1-Pentanolo
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂OH
Punto di ebollizione: 137°C
Punto di fusione: –79°C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 43°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002977
CAS Number: 71-41-0
EINECS: 200-752-1
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07118
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14bb2c139339e85f43ccf9c77bced226ece2caaa&vid=a4bfbda0c57603519c4d829b37947a303c3ae6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %