Stampa…
Alcol ottilico primario ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
O0036-25ML O0036-500ML
TCIAO0036-25MLEA 16 EUR
TCIAO0036-25ML TCIAO0036-500ML
Alcol ottilico primario ≥99.0% (by GC)
Alcol ottilico primario
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
Punto di ebollizione: 194°C
Punto di fusione: -16°C
Densità: 0,8246 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 83°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002988
CAS Number: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Merck Index: 14,06751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9584627f8f6f6ecf55152882b8588f2e0243e819&vid=c35011278d1014420092a0c07be1ccd7b82d3478&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %