Stampa…
1-Octadecanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Stearyl alcohol, 1-Hydroxyoctadecane, Heptadecyl carbinol, 1-Octadecyl alcohol
O0006-500G O0006-25G
TCIAO0006-500GEA 34 EUR
TCIAO0006-500G TCIAO0006-25G
1-Octadecanol ≥98.0% (by GC)
1-Octadecanol
Formula: H₃C(CH₂)₁₆CH₂OH
Peso molecolare: 270,5 g/mol
Punto di ebollizione: 210°C
Punto di fusione: 56…57 °C
Densità: 0,805 to 0.815 g/cm³ (60 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002823
CAS Number: 112-92-5
EINECS: 204-017-6
Merck Index: 14,08805
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae3c0d98d76313e7abaaca48e836ab650af22048&vid=b5affc45efce06be9d2f2859a74da5ea08c251e8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White pellet
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency