1-Nonanol ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
H₃C(CH₂)₇CH₂OH Punto di ebollizione: 214°C Punto di fusione: –7 °C Densità: 0,8419 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 104°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002990 CAS Number: 143-08-8 EINECS: 205-583-7 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,06679 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |