Stampa…
1-Esanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0130-25ML H0130-500ML
TCIAH0130-25MLEA 16 EUR
TCIAH0130-25ML TCIAH0130-500ML
1-Esanolo ≥98.0% (by GC)
1-Esanolo
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Punto di ebollizione: 157°C
Punto di fusione: –45°C
Densità: 0,8322 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 63°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002982
CAS Number: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
UN: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 14,04697
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28a9d5113911c26d1bf98c1e6b21346a05bdb7d4&vid=228629cd311f1a0c10ce094aabc81499e0038539&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %