Stampa…
1-Esadecanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: Alcol cetilico
H0071-500G H0071-25G
TCIAH0071-500GEA 37 EUR
TCIAH0071-500G TCIAH0071-25G
1-Esadecanolo ≥98.0% (by GC)
1-Esadecanolo
Formula: H₃C(CH₂)₁₄CH₂OH
Peso molecolare: 242,45 g/mol
Punto di ebollizione: 305 - 330 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 46…52 °C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004760
CAS Number: 36653-82-4
EINECS: 253-149-0
Merck Index: 14,02028
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2895c8007d4b4aed14c68b78929e771e2e962596&vid=0f94cb316dc8ab8ce2ccd3cc490368a201fd90e5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 51.5 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency