1-Epatanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
H0033-25ML
H0033-500ML
TCIAH0033-25MLEA
16
EUR
TCIAH0033-25ML
TCIAH0033-500ML
1-Epatanolo ≥98.0% (by GC)
1-Epatanolo
Formula:
H₃C(CH₂)₅CH₂OH Punto di ebollizione: 177°C Punto di fusione: -34°C Densità: 0,82 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 71°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002986 CAS Number: 111-70-6 EINECS: 203-897-9 Merck Index: 14,04661 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |