1-Heptadecanol ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH Punto di ebollizione: 308,5 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 53…57 °C Densità: 0,967 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002822 CAS Number: 1454-85-9 EINECS: 215-932-5 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 53.0 to 56.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |