Arachidyl alcohol ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms:
1-Eicosanol
E0004-25G
E0004-500G
TCIAE0004-25GEA
21
EUR
TCIAE0004-25G
TCIAE0004-500G
Arachidyl alcohol ≥95.0% (by GC)
Arachidyl alcohol
Formula:
H₃C(CH₂)₁₈CH₂OH Peso molecolare: 298,55 g/mol Punto di ebollizione: 190°C Punto di fusione: 71,5 °C Densità: 0,88 g/cm³ (21 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002938 CAS Number: 629-96-9 EINECS: 211-119-4 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 64.0 to 66.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...