Stampa…
1-Decanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0031-25ML D0031-500ML
TCIAD0031-25MLEA 16 EUR
TCIAD0031-25ML TCIAD0031-500ML
1-Decanolo ≥98.0% (by GC)
1-Decanolo
Formula: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Punto di ebollizione: 233°C
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 0,82634 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 117°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004747
CAS Number: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79a34b8a8f70866930af5080e16721bf487624c1&vid=5803a076f98f42757a8c74ef28e2406eb6ca11d6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %