Stampa…
1-Butanolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Alcol butilico normale, n-Butanolo, Alcol butilico primario
B0704-25ML B0704-500ML
TCIAB0704-25MLEA 16 EUR
TCIAB0704-25ML TCIAB0704-500ML
1-Butanolo ≥99.0% (by GC)
1-Butanolo
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Peso molecolare: 74,12 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 37°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002964
CAS Number: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 14,01540
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22acb5593aeb78e15cdfd268f34568f6bc9f24e8&vid=869dc9e2787269422712eb56df11623dbea681f2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %