Stampa…
Formaldeide dietilacetale ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0457-25ML D0457-500ML
TCIAD0457-25MLEA 16 EUR
TCIAD0457-25ML TCIAD0457-500ML
Formaldeide dietilacetale ≥99.0% (by GC)
Formaldeide dietilacetale
Formula: C₅H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 88 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –66 °C
Densità: 0,8319 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009246
CAS Number: 462-95-3
EINECS: 207-330-6
UN: 2373
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01e65d888cfb5c408ca12e6bf313ed85cb9832bb&vid=752bcfb7dc2f557f237034adb50e01a6906255ba&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %