Stampa…
Acetone-dimetil acetale ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: DMP
A0057-25ML A0057-500ML
TCIAA0057-25MLEA 17 EUR
TCIAA0057-25ML TCIAA0057-500ML
Acetone-dimetil acetale ≥98.0% (by GC)
Acetone-dimetil acetale
Formula: C₅H₁₂O₂
Peso molecolare: 104.15 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Punto di fusione: -47
Flash Pt: –9°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008479
CAS Number: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
UN: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6936f6b50ad13ab1937b8330817793655823a65&vid=9b0a772e59fcf58b8b5469cf364cbb732b4c4bc8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %