Stampa…
Nitrometano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
N0209-25G N0209-500G N0209-100G
TCIAN0209-25GEA 17 EUR
TCIAN0209-25G TCIAN0209-500G TCIAN0209-100G
Nitrometano ≥98.0% (by GC)
Nitrometano
Formula: CH₃NO₂
Peso molecolare: 61,04 g/mol
Punto di ebollizione: 101°C
Punto di fusione: -29°C
Densità: 1,138 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007400
CAS Number: 75-52-5
EINECS: 200-876-6
UN: 1261
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06611
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae4275c74f56c3b61f3218fcff96edf16f955c0c&vid=badad09dce1d23a7f3e6146f5930613703eef1af&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
agrichemical (Organophosphorus) to pass test