Stampa…
Isopropilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 2-Aminopropano
I0165-25ML I0165-500ML
TCIAI0165-25MLEA 16 EUR
TCIAI0165-25ML TCIAI0165-500ML
Isopropilamina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Isopropilamina
Formula: C₃H₉N
Peso molecolare: 59,11 g/mol
Punto di ebollizione: 34°C
Punto di fusione: –95°C
Densità: 0,69 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –20°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008082
CAS Number: 75-31-0
EINECS: 200-860-9
UN: 1221
ADR: 3,I
Merck Index: 14,05209
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b255a7dbf91e4b3f2058bbd19b2d75ef64bf3b2&vid=037950ead81ef068f2748df4af047f6dc3832cfc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %