Stampa…
Tridecylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: n-Tridecylamine, Tridecan-1-amine, 1-Aminotridecane
A0762-10G A0762-25G
TCIAA0762-10GEA 83 EUR
TCIAA0762-10G TCIAA0762-25G
Tridecylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tridecylamine
Formula: H₃C(CH₂)₁₁CH₂NH₂
Peso molecolare: 199,38 g/mol
Punto di ebollizione: 275°C
Punto di fusione: 28,1 °C
Densità: 0,8049 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008156
CAS Number: 2869-34-3
EINECS: 220-694-0
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64130a9f9b97dc4fcd9004fbfffdb2470a7f23a6&vid=d5dab8655a95a81e8c91c06167b29df637573166&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %