Stampa…
Pentylamine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Amylamine, 1-Aminopentane, n-Amylamine, n-Pentylamine, 1-Pentylamine
A0445-25ML A0445-500ML A0445-100ML
TCIAA0445-25MLEA 16 EUR
TCIAA0445-25ML TCIAA0445-500ML TCIAA0445-100ML
Pentylamine ≥98.0% (by GC)
Pentylamine
Formula: H₃C(CH₂)₃CH₂NH₂
Peso molecolare: 87,16 g/mol
Punto di ebollizione: 104°C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,7547 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -1°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008236
CAS Number: 110-58-7
EINECS: 203-780-2
UN: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00598
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=232c71f0db99ab3d80fe4f5535d29055e7d00b2e&vid=27757a1cfd682356788de031e4d14d34bca87aed&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %