Octadecylamine ≥85.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
H₃C(CH₂)₁₆CH₂NH₂ Punto di ebollizione: 349°C Punto di fusione: 53°C Densità: 0,8618 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008159 CAS Number: 124-30-1 EINECS: 204-695-3 UN: 3077 ADR: 9,III |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 85.0 % |