Stampa…
Hexylamine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Hexylamine, 1-Aminohexane
H0134-25ML H0134-500ML H0134-100ML
TCIAH0134-25MLEA 16 EUR
TCIAH0134-25ML TCIAH0134-500ML TCIAH0134-100ML
Hexylamine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Hexylamine
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Peso molecolare: 101,19 g/mol
Punto di ebollizione: 130°C
Punto di fusione: –19 °C
Densità: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 27°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008240
CAS Number: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
UN: 2734
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b8279b00ac09bbf6259ae7e2bc1e9223f0269d8&vid=36e4f259f35c6de7d206ad3b7a5e399ad03b7654&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %