Stampa…
Dodecilammina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane
D0980-25G D0980-400G
TCIAD0980-25GEA 16 EUR
TCIAD0980-25G TCIAD0980-400G
Dodecilammina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Dodecilammina
Formula: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Peso molecolare: 185,35 g/mol
Punto di ebollizione: 259°C
Punto di fusione: 25…28 °C
Densità: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008154
CAS Number: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=146afccfd1d4fef782e78d99863b1d1bfaf7b006&vid=7926c0694e919cffe0113ea18698fbabbe2e3b6a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %