Stampa…
Butilammina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Butylamine, 1-Aminobutane, n-Butylamine
B0707-25ML B0707-500ML
TCIAB0707-25MLEA 16 EUR
TCIAB0707-25ML TCIAB0707-500ML
Butilammina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Butilammina
Formula: H₃C(CH₂)₂CH₂NH₂
Peso molecolare: 73,14 g/mol
Punto di ebollizione: 77°C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,741 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -4°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011690
CAS Number: 109-73-9
EINECS: 203-699-2
UN: 1125
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9172c8538459af4a13da3451a3a89dd14ef33ee&vid=223e471a5e49594cf78481996f2204ac717c014d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %