Hexyl isocyanate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₃NO Punto di ebollizione: 164°C Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 60°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00037047 CAS Number: 2525-62-4 EINECS: 219-763-8 UN: 3080 ADR: 6.1,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |