Stampa…
Tripropylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0522-25ML T0522-500ML
TCIAT0522-25MLEA 16 EUR
TCIAT0522-25ML TCIAT0522-500ML
Tripropylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tripropylamine
Formula: C₉H₂₁N
Punto di ebollizione: 156°C
Punto di fusione: –94 °C
Densità: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 41°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009363
CAS Number: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
UN: 2260
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=328c49534276b25c939ce3e507fc96097282fa2b&vid=ff8d1632712cdb8fdfb8fcc8422db339ce05370c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %