Stampa…
Trihexylamine ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
T0442-25ML T0442-500ML
TCIAT0442-25MLEA 45 EUR
TCIAT0442-25ML TCIAT0442-500ML
Trihexylamine ≥95.0% (by GC)
Trihexylamine
Formula: C₁₈H₃₉N
Punto di ebollizione: 265°C
Punto di fusione: –75 °C
Densità: 0,7976 g/cm³ (21 °C)
Flash Pt: 132°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009523
CAS Number: 102-86-3
EINECS: 203-062-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af369cb078e266cb8ed6cfea8e3cca7faa5580c0&vid=c41ae93bf58a4f66829128cab00f47ade884abfc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %