Tributilammina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
T0357-25ML
T0357-500ML
TCIAT0357-25MLEA
17
EUR
TCIAT0357-25ML
TCIAT0357-500ML
Tributilammina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Tributilammina
Formula:
C₁₂H₂₇N Punto di ebollizione: 217°C Punto di fusione: –70°C Densità: 0,7771 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 74°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009431 CAS Number: 102-82-9 EINECS: 203-058-7 UN: 2542 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,09618 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |