Stampa…
Trietilammina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: (Diethylamino)ethane, TEA
T0424-25ML T0424-500ML T0424-100ML
TCIAT0424-25MLEA 16 EUR
TCIAT0424-25ML TCIAT0424-500ML TCIAT0424-100ML
Trietilammina ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Trietilammina
Formula: (C₂H₅)₃N
Punto di ebollizione: 89°C
Punto di fusione: –115°C
Densità: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –8°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009051
CAS Number: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09666
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b443bd39aa32ffdcb299b296a43e19ee31a6a9fa&vid=fae5595ba5e2f2a5ee6bc1c860c3c714175f981f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %