Stampa…
1,2-Diiodoethane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
D1025-25G D1025-100G
TCIAD1025-25GEA 44 EUR
TCIAD1025-25G TCIAD1025-100G
1,2-Diiodoethane ≥97.0% (by GC)
1,2-Diiodoethane
Formula: C₂H₄I₂
Peso molecolare: 281,86 g/mol
Punto di ebollizione: 206 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 80…82 °C
Densità: 2,132 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00001093
CAS Number: 624-73-7
EINECS: 210-859-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e61419ac3af7a29821bda88b8fab098aef8f6a8d&vid=e61419ac3af7a29821bda88b8fab098aef8f6a8d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency