Stampa…
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
H0746-1G H0746-5G H0746-25G
TCIAH0746-1GEA 23 EUR
TCIAH0746-1G TCIAH0746-5G TCIAH0746-25G
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol ≥98.0% (by GC)
2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-1,5-pentanediol
Formula: C₅H₆F₆O₂
Peso molecolare: 212,09 g/mol
Punto di ebollizione: 112°C
Punto di fusione: 77,5 °C
MDL Number: MFCD00042434
CAS Number: 376-90-9
EINECS: 206-819-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58d3d5de1bb98e8f5bb508cc2703168ed09e7459&vid=d5799419f93babdad2e73d87c588ba8113779658&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C