Stampa…
2,2,2-Trifluoroetanolo ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Trifluoro Ethanol, TFE
T0435-25G T0435-500G T0435-100G
TCIAT0435-25GEA 17 EUR
TCIAT0435-25G TCIAT0435-500G TCIAT0435-100G
2,2,2-Trifluoroetanolo ≥99.0% (by GC)
2,2,2-Trifluoroetanolo
Formula: C₂H₃F₃O
Punto di ebollizione: 74°C
Punto di fusione: -44°C
Densità: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 30°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004672
CAS Number: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1986
ADR: 3,III
Merck Index: 14,09682
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de69945c97b32866e8f7fbfec3eac0d4d388baf&vid=b72d6e335400f7817bcad126cff4af5e24762dc3&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %