Stampa…
2-Iodoperfluoropropane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoro-2-iodopropane, Heptafluoroisopropyl iodide, Heptafluoro-2-iodopropane, 2-Iodoheptafluoropropane
H0629-25G H0629-100G
TCIAH0629-25GEA 48 EUR
TCIAH0629-25G TCIAH0629-100G
2-Iodoperfluoropropane ≥95.0% (by GC)
2-Iodoperfluoropropane
Formula: C₃F₇I
Peso molecolare: 295,93 g/mol
Punto di ebollizione: 40°C
Punto di fusione: –56 °C
Densità: 2,077 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042089
CAS Number: 677-69-0
EINECS: 211-643-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31fd82682644cff33a57eebff53422067cab3c14&vid=47daeee2382a8d732d36441da9975c3d066aab56&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %