Stampa…
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 1-Iodo-3,3,4,4,4-pentafluorobutane
P1817-25G P1817-5G
TCIAP1817-25GEA 274 EUR
TCIAP1817-25G TCIAP1817-5G
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane ≥98.0% (by GC)
1,1,1,2,2-Pentafluoro-4-iodobutane
Formula: C₄H₄F₅I
Peso molecolare: 273,97 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
MDL Number: MFCD00155910
CAS Number: 40723-80-6
EINECS: 255-055-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae32ca0becad1d787b20210a666755343522c048&vid=b93cd42d044775e9c9ab51189cc5df7d4dcfdf43&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %