1,1,1-Trifluoroiodoethane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
T1148-25G
T1148-5G
TCIAT1148-25GEA
154
EUR
TCIAT1148-25G
TCIAT1148-5G
1,1,1-Trifluoroiodoethane ≥99.0% (by GC)
1,1,1-Trifluoroiodoethane
Formula:
C₂H₂F₃I Punto di ebollizione: 55°C Densità: 2,1499 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00001082 CAS Number: 353-83-3 EINECS: 206-541-0 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |