Stampa…
1,4-Diiodoperfluorobutane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Octafluoro-1,4-diiodobutane, 1,4-Diiodooctafluorobutane
Stabilization: Stabilised with copper chip
D2329-5G D2329-25G
TCIAD2329-5GEA 67 EUR
TCIAD2329-5G TCIAD2329-25G
1,4-Diiodoperfluorobutane ≥98.0% (by GC) stabilizzato
1,4-Diiodoperfluorobutane
Formula: C₄F₈I₂
Punto di ebollizione: 63°C
Punto di fusione: –3 °C
Densità: 2,5466 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00042263
CAS Number: 375-50-8
EINECS: 206-788-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14cd29f9fc43f62d2649cae88f2f692c4c3800d1&vid=14cd29f9fc43f62d2649cae88f2f692c4c3800d1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %