Acido trifluoroacetico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₂HF₃O₂ Punto di ebollizione: 73°C Punto di fusione: –15 °C Densità: 1,5351 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004169 CAS Number: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 14,09681 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...