Stampa…

Perfluorohexane ≥96.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

Synonyms: Tetradecafluorohexane

P0839-25G P0839-250G
TCIAP0839-25GEA 158 EUR
TCIAP0839-25G TCIAP0839-250G
Perfluorohexane ≥96.0% (by GC)
Perfluorohexane
Formula: C₆F₁₄
Peso molecolare: 338,04 g/mol
Punto di ebollizione: 60°C
Punto di fusione: –4 °C
Densità: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000437
CAS Number: 355-42-0
EINECS: 206-585-0
Merck Index: 14,07157
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=870333f28f624bbbe1379fc9ba8143c925ca85aa&vid=0dbd72d6f0b0b0a0ade73b079ba18d4eda103e3b&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR